2-Chlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11470000EA 43.7 EUR InStock
EHERC11470000
2-Chlorophénol
2-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7-8 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00002159
Numéro CAS: 95-57-8
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité