2-Chlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
8.02253.0100EA 34.9 EUR InStock
8.02253.0100 8.02253.0500 8.02253.2500 8.02253.9030
2-Chlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002159
Numéro CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 28.5 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 174 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (50 °C)
Flash Point 63.9 °C
Refractive Index 1.5579 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité