3-Chlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20321.0050 8.20321.0250 8.20321.0010
8.20321.0050EA 93 EUR InStock
8.20321.0050 8.20321.0250 8.20321.0010
3-Chlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: ∼214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002256
Numéro CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 27.7 g/l (20 °C)
Melting Point 31 - 34 °C
Molar Mass 128.55 g/mol
Boiling Point 216.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (44 °C)
Flash Point 97 °C
Density 1.27 g/cm3 (45 °C)
pH 3.5 (27.7 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Hill Formula C6H5ClO
Chemical Formula 3-(Cl)C6H4OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité