4-Chlorophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15602.30 A15602.0B A15602.22
A15602.30EA 79.6 EUR InStock
A15602.30 A15602.0B A15602.22
4-Chlorophénol ≥99%
4-Chlorophénol
Purity: 99%
CAS No.: 106-48-9
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 115°(239°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 217-220°
Beilstein Reference: 507004
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002318
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 217…220 °C
Point de fusion: 39…43 °C
Densité: 1.306
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002318
Numéro CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2154
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité