2,3,4,5-Tétrachlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17374500EA 183 EUR InStock
EHERC17374500
2,3,4,5-Tétrachlorophénol
2,3,4,5-Tétrachlorophénol
Formule: C₆H₂Cl₄O
MW: 231,89 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 4901-51-3
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité