2,3,4-Trichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17773400EA 142 EUR InStock
EHERC17773400
2,3,4-Trichlorophénol
2,3,4-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Point d'ébullition: 256,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Numéro CAS: 15950-66-0
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité