2,3,5-Trichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17773500EA 103 EUR InStock
EHERC17773500
2,3,5-Trichlorophénol
2,3,5-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00002164
Numéro CAS: 933-78-8
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité