Flacons pour oxygène dissous
Fournisseur: Brand
386038 386048
528-1303EA 36.8 EUR InStock
528-1303 BRND386048
Flacons pour oxygène dissous
Flacons Flacons pour oxygène dissous
Verre sodo-calcique.
  • Bouchon en verre solide, rodé, standard, à coupe oblique et standard pouvant être fixé avec un clip de fixation
  • Chaque flacon est étalonné avec son propre bouchon ; par conséquent, les flacons et les bouchons ne sont pas interchangeables
  • Chaque flacon avec son bouchon est marqué avec un numéro d'identification unique
Pour la détermination de la teneur en oxygène dissous dans l'eau. Le volume mesuré est indiqué à ±0,01 ml. Zone d'étiquetage blanche.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité