Bottles, wide neck, HDPE, round, sealable, with screw cap and sealing eyelets
Fournisseur: BURKLE
0322-1000 0322-0250 0322-0500 0322-2000
BURK0322-1000EA 10.9 EUR InStock
BURK0322-1000 BURK0322-0250 BURK0322-0500 BURK0322-2000
Bottles, wide neck, HDPE, round, sealable, with screw cap and sealing eyelets
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Easy to fill due to wide opening
  • Cap absolutely tight closing
  • Suitable for use with food stuffs
Sturdy bottle with sealing eyelets on the screw cap and the bottle. Particularly suited for sending samples. Seals provide increased sample authenticity.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité