Porte-bouteilles
Fournisseur: BURKLE
0361-0006 0361-0008
BURK0361-0006EA 24.6 EUR InStock
BURK0361-0006 BURK0361-0008
Porte-bouteilles
Portoirs Portoirs pour flacons
Made of PP or HDPE.
  • Bottle transport container (PP) for up to 6 bottles, bottle transport box for up to 8 bottles
  • Bottle transport box (HDPE): suitable for food; With impermeable base suitable as a collecting basin
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité