Tubes, en néoprène
Fournisseur: KARTELL
3880 3881 3882 3883
KART3880EA 299 EUR InStock
KART3880 KART3881 KART3882 KART3883
Tubes, en néoprène
Tuyaux Transfer Tubing
Neoprene, black.
  • No absorption of liquids
  • Extremely flexible and durable
For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, benzole and similar excluded.
Temperature-resistance: –35 to +85 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité