2,4,5-Trichlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17774500EA 83.7 EUR InStock
EHERC17774500
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,5-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Point d'ébullition: 253 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002170
Numéro CAS: 95-95-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09772
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité