2,4,6-Trichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18469.0100 8.18469.1000
8.18469.0100EA 36.8 EUR InStock
8.18469.0100 8.18469.1000
2,4,6-Trichlorophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 244.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼66 °C
Densité: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002172
Numéro CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.43 g/l (20 °C)
Melting Point 65 - 68 °C
Molar Mass 197.44 g/mol
Boiling Point 244 - 246 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.035 hPa (20 °C)
Flash Point 99 °C
Density 1.675 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité