2,3-Dichlorothiophénol
Synonyms: 2,3-Dichlorobenzenethiol, 1,2-Dichloro-3-mercaptobenzene, 2,3-Dichlorobenzene-1-thiol
003351-5G 003351-25G
FLUO003351-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003351-5G FLUO003351-25G
2,3-Dichlorothiophénol
2,3-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 46,5 °C
Numéro MDL: MFCD00041420
Numéro CAS: 17231-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité