3,4-Dichlorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 25.9 EUR InStock
L12031.03 L12031.06
3,4-Dichlorothiophénol ≥97%
3,4-Dichlorothiophénol
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 1.407
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004840
Numéro CAS: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité