Porte-bouteilles
Fournisseur: KARTELL
395 396
KART395EA 101 EUR InStock
KART395 KART396
Porte-bouteilles
Portoirs Portoirs pour flacons
PP, coloured.
  • Ergonomic design of the handle
  • Can be easily stacked
  • Very good chemical and temperature resistance
Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité