3,5-Dichlorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
L10697.03 L10697.06
L10697.03EA 50.1 EUR InStock
L10697.03 L10697.06
3,5-Dichlorothiophénol ≥97%
3,5-Dichlorothiophénol
Purity: 97%
CAS No.: 17231-94-6
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2041184
MDL No.: MFCD00041423
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041423
Numéro CAS: 17231-94-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité