Barreaux d'agitateurs magnétiques, à double embout, recouverts de PTFE
Fournisseur: KARTELL
775 776
KART775EA 22.9 EUR InStock
KART775 KART776
Barreaux d'agitateurs magnétiques, à double embout, recouverts de PTFE
Agitateurs Barreaux magnétiques
Double ended magnetic stirring bars provide excellent centering, limited contact surface and high turbulence even at low speeds.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • Ideal for test tubes or for eccentric stirring movements
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité