2,5-Dichlorothiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11434.03 A11434.06 A11434.14
A11434.03EA 23.2 EUR InStock
A11434.03 A11434.06 A11434.14
2,5-Dichlorothiophénol ≥98%
2,5-Dichlorothiophénol
Purity: 98%
CAS No.: 5858-18-4
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6190
Odour: Unpleasant
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 112-116°/50mm
Beilstein Reference: 2042866
MDL No.: MFCD00004831
Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 112…116 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 1.415 g/cm³ (30 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004831
Numéro CAS: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité