2-Chlorothiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Chlorothiophenol, 2-chlorothiophenol, 1-Chloro-2-mercaptobenzene, 2-Chlorobenzenethiol, 2-Chlorobenzene-1-thiol
A12014.06 A12014.14 A12014.30
A12014.06EA 38.7 EUR InStock
A12014.06 A12014.14 A12014.30
2-Chlorothiophénol ≥98%
2-Chlorothiophénol
Purity: 98%
CAS No.: 6320-03-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.6040
Boiling Point: 108-110°/30mm
Beilstein Reference: 1209665
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004830
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (30 mmHg)
Densité: 1.277
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004830
Numéro CAS: 6320-03-2
EINECS: 228-667-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité