3-Chlorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-ChlorobenzènethiolChloro-3-thiophénolm-Chlorothiophénol
L04806.03EA 27.1 EUR InStock
L04806.03 L04806.14 L04806.06
3-Chlorothiophénol ≥97%
3-Chlorothiophénol
Purity: 97%
CAS No.: 2037-31-2
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6021
Boiling Point: 104-105°/35mm
Beilstein Reference: 1854087
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00004839
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C (35 mmHg)
Densité: 1,244
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004839
Numéro CAS: 2037-31-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité