3-Chlorothiophénol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-ChlorobenzènethiolChloro-3-thiophénolm-Chlorothiophénol
MOLE62111567-5GEA 0 EUR InStock
MOLE62111567-5G
3-Chlorothiophénol
3-Chlorothiophénol
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2637 g/cm³ (12.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00004839
Numéro CAS: 2037-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité