4-Chlorothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
B23838.14 B23838.22
B23838.14EA 29.7 EUR InStock
B23838.14 B23838.22
4-Chlorothiophénol ≥97%
4-Chlorothiophénol
Purity: 97%
CAS No.: 106-54-7
Molecular Formula: C6H5ClS
Formula Weight: 144.62
Flash Point: 81°(177°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 205-207°
Beilstein Reference: 605971
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00004847
Formule: C₆H₅ClS
MW: 144,62 g/mol
Point d'ébullition: 205…207 °C
Point de fusion: 48…52 °C
Densité: 1.224 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004847
Numéro CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité