1,2,3,4-Tétrafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21787.22EA 1260 EUR InStock
B21787.22 B21787.06 B21787.14
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène ≥99%
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,400
Point d'éclair: 20 °C (69 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000285
Numéro CAS: 551-62-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité