1,2,3,4-Tétrafluorobenzène
Fournisseur: Molekula
MOLEM21602144EA 0 EUR InStock
MOLEM21602144
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène
1,2,3,4-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1,811 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000285
Numéro CAS: 551-62-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité