1,2,3,5-Tétrafluorobenzène
003311-1G 003311-5G
FLUO003311-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003311-1G FLUO003311-5G
1,2,3,5-Tétrafluorobenzène
1,2,3,5-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 1.393 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000302
Numéro CAS: 2367-82-0
EINECS: 219-126-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité