Cooling Boxes
Fournisseur: KARTELL
3705 3706
478-0212EA 186 EUR InStock
478-0212 478-0213
Cooling Boxes
Boîtes Boîtes de congélation
Cooling boxes are low temperature containers made of high impact polystyrene material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket.
  • Non-toxic
  • 100% food safe
Information de livraison: Cooling block is available for cooling boxes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité