Boîtes de Petri
Fournisseur: Simport Scientific
D210-7 D210-7WL D210-8 D210-8R D210-13 D210-14 D210-15
SIMPD210-7EA 386 EUR InStock
SIMPD210-7 SIMPD210-7WL SIMPD210-8 SIMPD210-8R SIMPD210-13 SIMPD210-14 SIMPD210-15
Boîtes de Petri
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Economical, optically clear dishes are precision-molded from biomedical-grade PS, making cultures visible without distortion.
  • Variety of shapes and sizes
  • Venting ribs to prevent condensation build-up on some models
  • Raised straight ridge around the top for stable stacking on some models
  • Sterile
Please note: Not for tissue culture application.
Conditionnement: Dishes are packaged in heavy-wall polyethylene sleeves.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité