Couteaux de laboratoire, série PROFI
Fournisseur: RSG
181.086 192.031 192.033 192.036 192.053 180.532
RSGA181.086EA 22 EUR InStock
RSGA181.086 233-0141 233-0142 233-0143 233-0145 RSGA180.532
Couteaux de laboratoire, série PROFI
Couteaux
Lames en acier composé de molybdène, de chrome et de vanadium, poignées en POM.
  • Lames forgées, trempées à froid, taillées à la main, extrêmement durables et tranchantes
  • Lavables au lave-vaisselle
  • Différentes lames pour diverses utilisations
Ces couteaux forgés haute qualité sont dédiés à la découpe de feuilles, tubes, panneaux d'isolation et autres matériaux. Ils s'utilisent également dans des applications alimentaires, les inspections et les dissections de la viande.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité