1,2,3-Trifluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22055.03 B22055.06
B22055.03EA 27.6 EUR InStock
B22055.03 B22055.06
1,2,3-Trifluorobenzène ≥98%
1,2,3-Trifluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 1489-53-8
Molecular Formula: C6H3F3
Formula Weight: 132.09
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 94-95°
Beilstein Reference: 1862388
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00012013
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C
Densité: 1.280
Point d'éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012013
Numéro CAS: 1489-53-8
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité