Evaporating dishes
Fournisseur: RSG
870.150 870.100 870.070
RSGA870.150EA 20 EUR InStock
RSGA870.150 RSGA870.100 RSGA870.070
Evaporating dishes
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité