Stirrer blades for balloon flasks
Fournisseur: Kartell
KART693EA 29 EUR InStock
KART693 KART694 KART690 KART691 KART692
Stirrer blades for balloon flasks
Agitateurs Pâles d'agitation
Fit all standard button tip stirring shafts. 'Long groove' keyhole (Ø 9 mm) provides easy insertion into flask neck and proper position for stirring action. Can be used continuously at temperatures up to 250 °C and, for short intervals, to 300 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité