1,2,3-Trifluorobenzène
Fournisseur: Molekula
MOLEM42703898EA 0 EUR InStock
MOLEM42703898
1,2,3-Trifluorobenzène
1,2,3-Trifluorobenzène
Formule: C₆H₃F₃
MW: 132,09 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C (1013 hPa)
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012013
Numéro CAS: 1489-53-8
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité