L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Weighing dishes, PS, anti-static, hexagonal
Fournisseur: Simport Scientific
D252-1 D252-2 D252-3 D252-4
SIMPD252-1EA 29.5 EUR InStock
SIMPD252-1 SIMPD252-2 SIMPD252-3 SIMPD252-4
Weighing dishes, PS, anti-static, hexagonal
Nacelles Nacelles de pesée
PS, hexagonal
  • Suitable for weighing of static-affected samples
  • Stackable for easy storage
  • Temperature resistant up to +80 °C
Excellent for handling solids or liquids during weighing. Easily bent into pouring spouts, the dishes enable non-spill transfer. Molded hexagonal design provides greater balance protection and safety.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité