Trays, general purpose
Fournisseur: SciLabware
1490/04 1490/06 1490/08
216-0799EA 157 EUR InStock
216-0799 216-0809 216-0810
Trays, general purpose
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
PYREX®, borosilicate glass.
  • Chemically resistant
  • Can be autoclaved and used in microwave ovens
  • With handles
Ideal for numerous applications, drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solutions bottles, gel electrophoresis, paper chromatography and dissection work.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité