Bulb pipettes, MBL, one mark, class AS
Fournisseur: SciLabware
PRA724AS PRA720AS PRA722AS PRA726AS PRA728AS PRA730AS PRA732AS PRA734AS PRA736AS
612-3890EA 9.9 EUR InStock
612-3890 612-3888 612-3889 612-3891 612-3892 612-3893 612-3894 612-3895 612-3896
Bulb pipettes, MBL, one mark, class AS
Pipettes Pipettes jaugées
Soda lime glass
  • Calibrated for total delivery
  • Each pipette engraved with individual serial number
  • Markings in permanent amber stain
Certifications: ISO 648, DIN 12690
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité