Soxhlet extractors, complete assemblies
Fournisseur: SciLabware
100RASX 200RASX 600RDSX
537-0022EA 286 EUR InStock
537-0022 537-0023 BIBB600RDSX
Soxhlet extractors, complete assemblies
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
PYREX®, borosilicate glass.
  • Complete glass assembly
  • Low solvent volumes required for extraction of soluble components in solids
  • Range of sizes of extractor to meet different sample sizes
* 75 mm diameter extractor flange.
Information de livraison: Assembly consists of round bottom flask, Soxhlet extractor and Allihn condenser.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité