Bulb pipettes, works certified, MBL
Fournisseur: SciLabware
PRA742ASWC PRA740ASWC PRA744ASWC PRA746ASWC PRA748ASWC PRA750ASWC PRA752ASWC PRA754ASWC PRA756ASWC
612-3898EA 15.9 EUR InStock
612-3898 612-3897 612-3899 612-3908 612-3909 612-3910 612-3911 612-3924 612-3925
Bulb pipettes, works certified, MBL
Pipettes Pipettes jaugées
Soda lime glass.
  • Each pipette engraved with individual serial number
  • Markings in permanent amber stain
Certifications: ISO 648, DIN 12690
Information de livraison: Supplied with calibration certificate allowing traceability to National Standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité