1,2,4,5-Tétrafluorobenzène
Fournisseur: Molekula
41236301-25G 41236301-100G
MOLE41236301-25GEA 0 EUR InStock
MOLE41236301-25G MOLE41236301-100G
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène
1,2,4,5-Tétrafluorobenzène
Formule: C₆H₂F₄
MW: 150,08 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000307
Numéro CAS: 327-54-8
EINECS: 206-319-3
ONU: 2387
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité