Graduated pipettes, type 1, Class AS, works certified, MBL
Fournisseur: SciLabware
MBL®
612-3949EA 34.6 EUR InStock
612-3949 612-3948 612-3945 612-3947 612-3946
Graduated pipettes, type 1, Class AS, works certified, MBL
Pipettes Pipettes graduées
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
  • Graduations in permanent amber stain
Certifications: DIN EN ISO 835.
Informations de commande: Supplied with calibration certificate showing actual dispensed volume and providing traceability to National Standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité