Graduated pipettes, type 1, Class B, MBL
Fournisseur: SciLabware
PRA760B PRA762B PRA764B PRA766B PRA768B
612-3950EA 17.5 EUR InStock
612-3950 612-3951 612-3952 612-3953 612-3954
Graduated pipettes, type 1, Class B, MBL
Pipettes Pipettes graduées
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
  • Graduations in permanent amber stain
DIN EN ISO 835
Certifications: DIN EN ISO 835.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité