Graduated pipettes, type 2, Class AS, MBL
Fournisseur: SciLabware
PRA810AS PRA812AS PRA814AS PRA816AS PRA818AS
612-3965EA 8 EUR InStock
612-3965 612-3966 612-3967 612-3968 612-3969
Graduated pipettes, type 2, Class AS, MBL
Pipettes Pipettes graduées
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at the jet
  • Graduations in permanent amber stain
DIN EN ISO 835
Certifications: DIN EN ISO 835.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité