1,2-Difluorobenzène
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB00649EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00649EA MAYBSB00649.1 MAYBSB00649.50
1,2-Difluorobenzène
1,2-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000284
Numéro CAS: 367-11-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité