Disques d'agitation magnétiques
Fournisseur: KARTELL
777 778 779
KART777 KART778 KART779
Disques d'agitation magnétiques
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE coated magnetic stirring bars with convex shape for good centring action.
  • Effective stirring action
  • Suitable for food stuff
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité