Anses et aiguilles d'inoculation, en PS, INO-LOOP™
Fournisseur: Simport Scientific
L200-1 L200-1A L200-2 L200-2A L200-3 L200-3A L200-11 L200-21 L200-31
SIMPL200-1EA 127 EUR InStock
SIMPL200-1 SIMPL200-1A SIMPL200-2 SIMPL200-2A SIMPL200-3 SIMPL200-3A SIMPL200-11 SIMPL200-21 SIMPL200-31
Anses et aiguilles d'inoculation, en PS, INO-LOOP™
Étaleurs Aiguilles et inoculateurs
PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
  • Cross contamination due to improper sterilisation is eliminated
  • Can be used under hoods without danger
  • Colour-coded for ease of size identification
  • Certificate of conformity available upon request
Needles are straight and suitable for removal of specimens of single colonies. Packed sterile in safe, tamperproof, zip-lock resealable bags.
Disposable inoculating loops and needles do not require flaming and thus eliminate the risk of infection due to aerosol formation of pathogenic substances.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité