L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Laboratoriummessen
Fournisseur: RSG
199.001 199.002 199.003 199.004
233-0146EA 86 EUR InStock
233-0146 233-0147 233-0148 233-0149
Laboratoriummessen
Messen
Deze keramische laboratoriummessen hebben extreem harde lemmets die bestendig zijn tegen chemicaliën, breuken en roest.
  • Antimagnetisch en licht
  • Afwasmachinebestendig
  • Langdurig scherp
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité