Dishes, crystallising
Fournisseur: RSG
072.001 072.002 072.005 072.500
RSGA072.001EA 134 EUR InStock
RSGA072.001 RSGA072.002 RSGA072.005 RSGA072.500
Dishes, crystallising
Plateaux/Récipients/Pots Cristallisoirs
Made of stainless steel 18/10.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité