Flacons à col étroit, carrés, « Clear Grip »
Fournisseur: Kautex
310-86456 310-86457 310-86458 310-86459
215-2879EA 704 EUR InStock
215-2879 215-2880 215-2881 215-2882
Flacons à col étroit, carrés, « Clear Grip »
Flacons Flacons en plastique
PP, hautement transparent
  • Low weight
  • Stiffness
  • Impact resistance
  • Easily recyclable
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • Halal certified
Good transparency and glaze (ideal for product presentations). Outstanding chemical resistance and thermal stability, balanced stiffness, and impact resistance.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité