1,3-Difluorobenzène
001232-100G 001232-500G 001232-2.5KG
FLUO001232-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001232-100G FLUO001232-500G FLUO001232-2.5KG
1,3-Difluorobenzène
1,3-Difluorobenzène
Formule: C₆H₄F₂
MW: 114,09 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –59 °C
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000327
Numéro CAS: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité