Fluorobenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
51411-5ML-FEA 59.9 EUR InStock
51411-5ML-F
Fluorobenzène, Supelco®
Fluorobenzène
Formule: C₆H₅F
MW: 96,1 g/mol
Point d'ébullition: 85,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1,023 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –15 °C
Numéro MDL: MFCD00000280
Numéro CAS: 462-06-6
ONU: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité